1-Brom-2,4-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262226-25G
SIAL262226-25GEA 96.4 EUR
SIAL262226-25G
1-Brom-2,4-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃BrN₂O₄
Molecular Weight: 247 g/mol
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041873
CAS-Nummer: 584-48-5
EINECS: 209-539-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR