Nickel(II)sulfamat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Amidosulfonsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickelbis(sulfamidat) Tetrahydrat, Nickelsulfamat Tetrahydrat, Nickel(II)sulfamidat Tetrahydrat, Aminosulfosäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickel(II)amidosulfonat Tetrahydrat, Sulfamidsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Amidoschwefelsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262277-500G
SIAL262277-500GEA 197 EUR
SIAL262277-500G
Nickel(II)sulfamat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)sulfamat Tetrahydrat
Formel: H₄N₂NiO₆S₂·4H₂O
Molecular Weight: 322,92 g/mol
MDL: MFCD00149966
CAS-Nummer: 124594-15-6
EINECS: 237-396-1
UN: 1259
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR