Bis(cyclopentadienyl)ruthenium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ruthenocene, Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262455-1G
SIAL262455-1GEA
139
EUR
SIAL262455-1G
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium
Formel:
C₁₀Ru Molecular Weight: 221,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001442 CAS-Nummer: 1287-13-4 EINECS: 215-065-2 |