Kaliumfluorid auf Kieselgur, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262552-100G
SIAL262552-100GEA 469 EUR
SIAL262552-100G
Kaliumfluorid auf Kieselgur, Sigma-Aldrich®
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58,1 g/mol
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR