2,4-Dimethylstyrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Vinyl-m-xylol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262633-5G
SIAL262633-5GEA 64.2 EUR
SIAL262633-5G
2,4-Dimethylstyrol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylstyrol
Formel: C₁₀H₁₂
Molecular Weight: 132,21 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: –64,32 °C
Dichte: 0,905 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014937
CAS-Nummer: 2234-20-0
EINECS: 218-781-3
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR