Tantal, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262846-100G 262846-25G
SIAL262846-100GEA 711 EUR
SIAL262846-100G SIAL262846-25G
Tantal, Pulver, Sigma-Aldrich®
Tantalum
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09223

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR