Silicium(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262951-250G 262951-50G
SIAL262951-250GEA 713 EUR
SIAL262951-250G SIAL262951-50G
Silicium(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Silicium(II)oxid
Formel: SiO
Siedepunkt: 1880 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1702 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151536
CAS-Nummer: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR