Cer, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

263001-10G
SIAL263001-10GEA 352 EUR
SIAL263001-10G
Cer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Cerium
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 2347…2487 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 815 °C
Dichte: 6,75 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 3078
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,02037

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR