3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

263362-5G
SIAL263362-5GEA 25.7 EUR
SIAL263362-5G
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Siedepunkt: 95 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009910
CAS-Nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR