3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

263370-5G
SIAL263370-5GEA 0 EUR
SIAL263370-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₆F₆O
Siedepunkt: 100 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
MDL: MFCD00009907
CAS-Nummer: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR