(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

263419-5G
SIAL263419-5GEA 36.1 EUR
SIAL263419-5G
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 272,15 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…125 °C
MDL: MFCD00009908
CAS-Nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR