3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263427-5G
SIAL263427-5GEA
81.8
EUR
SIAL263427-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₁₀H₅F₆N |
MDL:
MFCD00009904 CAS-Nummer: 85068-32-2 EINECS: 285-294-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |