1-Brom-2,6-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

263451-10G
SIAL263451-10GEA 139 EUR
SIAL263451-10G
1-Brom-2,6-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2,6-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009894
CAS-Nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR