3-(Trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

263494-25G 263494-5G
SIAL263494-25GEA 154 EUR
SIAL263494-25G SIAL263494-5G
3-(Trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 72…74 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008117
CAS-Nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR