2,3-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

263524-5G
SIAL263524-5GEA 33.8 EUR
SIAL263524-5G
2,3-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 189
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009976
CAS-Nummer: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR