2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Mercapto-5-nitro-1H-benzimidazol, 5-Nitrobenzimidazol-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263575-5G
SIAL263575-5GEA
40.6
EUR
SIAL263575-5G
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂S Molecular Weight: 195,2 g/mol Schmelzpunkt: 285…287 °C |
MDL:
MFCD00804727 CAS-Nummer: 6325-91-3 |