Bismut, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wismut

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264008-25G
SIAL264008-25GEA 167 EUR
SIAL264008-25G
Bismut, Pulver, Sigma-Aldrich®
Bismut
Formel: Bi
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR