Calciumstearat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Stearinsäure Calciumsalz

MQ200

26411-20KG 26411-1KG
SIAL26411-20KGEA 431 EUR
SIAL26411-20KG SIAL26411-1KG
Calciumstearat, Sigma-Aldrich®
Calciumstearat
Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
Molecular Weight: 607.03 g/mol
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Dichte: 1.065 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR