1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264237-10G
SIAL264237-10GEA 146 EUR
SIAL264237-10G
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molecular Weight: 271,89 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5…33.5 °C
MDL: MFCD00009890
CAS-Nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II