1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264245-10G
SIAL264245-10GEA 32.3 EUR
SIAL264245-10G
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molecular Weight: 271,89 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65 °C
MDL: MFCD00000346
CAS-Nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR