2',4'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

264253-10G
SIAL264253-10GEA 71 EUR
SIAL264253-10G
2',4'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151261
CAS-Nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR