3,4-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264318-5G
SIAL264318-5GEA 29.9 EUR
SIAL264318-5G
3,4-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011672
CAS-Nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR