2,4-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264326-25G
SIAL264326-25GEA 49.1 EUR
SIAL264326-25G
2,4-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 80…83 °C (22.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…47 °C
MDL: MFCD00009826
CAS-Nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR