3,4-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

264334-5G
SIAL264334-5GEA 55.2 EUR
SIAL264334-5G
3,4-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139,1 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR