2,4-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264377-5G
SIAL264377-5GEA 73.1 EUR
SIAL264377-5G
2,4-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010142
CAS-Nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR