α-Brom-2,6-difluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

264431-25G 264431-5G
SIAL264431-25GEA 106 EUR
SIAL264431-25G SIAL264431-5G
α-Brom-2,6-difluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000329
CAS-Nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR