2,6-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264466-5G
SIAL264466-5GEA 59.6 EUR
SIAL264466-5G
2,6-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 66 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 46 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002158
CAS-Nummer: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR