(2,4-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,4-Difluorophenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264474-5G
SIAL264474-5GEA 34.6 EUR
SIAL264474-5G
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…119 °C
MDL: MFCD00009999
CAS-Nummer: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR