(2,4-Difluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264490-5G
SIAL264490-5GEA 35.3 EUR
SIAL264490-5G
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Siedepunkt: 90 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,2503 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00009971
CAS-Nummer: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR