(2,5-Difluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,5-Difluorbenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264504-5G
SIAL264504-5GEA 59.4 EUR
SIAL264504-5G
(2,5-Difluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153,13 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009972
CAS-Nummer: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR