(2,6-Difluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Difluorbenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264512-5G
SIAL264512-5GEA 137 EUR
SIAL264512-5G
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153,13 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (27 mmHg)
Dichte: 1,2811 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009973
CAS-Nummer: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR