Magnesiumstearat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Stearinsäure Magnesiumsalz

26454-1KG
SIAL26454-1KGEA 46.7 EUR
SIAL26454-1KG
Magnesiumstearat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumstearat
Formel: C₃₆H₇₀MgO₄
Molecular Weight: 591.25 g/mol
Schmelzpunkt: 130…140 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036391
CAS-Nummer: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR