Furfuryldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Bis(furan-2-ylmethyl)disulphane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264768-1G
SIAL264768-1GEA
29.1
EUR
SIAL264768-1G
Furfuryldisulfid, Sigma-Aldrich®
Furfuryldisulfid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 226,3152 g/mol |
MDL:
MFCD00010082 CAS-Nummer: 4437-20-1 EINECS: 224-649-6 |