trans-2-Methyl-2-pentensäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

264776-25G
SIAL264776-25GEA 49.8 EUR
SIAL264776-25G
trans-2-Methyl-2-pentensäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002655
CAS-Nummer: 16957-70-3
EINECS: 241-026-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR