2,3-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

265144-5G
SIAL265144-5GEA 81.4 EUR
SIAL265144-5G
2,3-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142,1 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010292
CAS-Nummer: 2646-91-5
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR