2,5-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265187-5G
SIAL265187-5GEA 41.4 EUR
SIAL265187-5G
2,5-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 65…66 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010327
CAS-Nummer: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III