3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

265284-5G
SIAL265284-5GEA 54.9 EUR
SIAL265284-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Molecular Weight: 276,57 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (24 mmHg)
Dichte: 1,53 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00000387
CAS-Nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR