2,3-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

265306-5G
SIAL265306-5GEA 46.4 EUR
SIAL265306-5G
2,3-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010298
CAS-Nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR