2,3-Difluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Brom-2,3-difluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

265314-5G
SIAL265314-5GEA 71.8 EUR
SIAL265314-5G
2,3-Difluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042488
CAS-Nummer: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR