2,3-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

265322-5G
SIAL265322-5GEA 45.5 EUR
SIAL265322-5G
2,3-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 54 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
MDL: MFCD00010262
CAS-Nummer: 6418-38-8
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR