Cadmium ≥99,5%

Lieferant: Merck
Gefahr

265365-100G
SIAL265365-100GEA 86.3 EUR
SIAL265365-100G
Cadmium ≥99,5%
Cadmium
Formel: Cd
Siedepunkt: 767 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5% trace metals basis


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR