Chlor-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
26564-25G-F
SIAL26564-25G-FEA
313
EUR
SIAL26564-25G-F
Chlor-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Chlor-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel:
C₁₂H₂₄ClF₆N₃P₂ |
MDL:
MFCD00210035 CAS-Nummer: 133894-48-1 |