Chrom, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
266299-100G
266299-500G
SIAL266299-100GEA
55
EUR
SIAL266299-100G
SIAL266299-500G
Chrom, Pulver, Sigma-Aldrich®
Chromium
Formel:
Cr |
MDL:
MFCD00010944 CAS-Nummer: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |