2-Chlor-p-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chlor-2,5-dimethylbenzol, 2-Chlor-1,4-dimethylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

26630-250ML
SIAL26630-250MLEA 182 EUR
SIAL26630-250ML
2-Chlor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-p-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140.61 g/mol
Siedepunkt: 180…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1.5
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000564
CAS-Nummer: 95-72-7
EINECS: 202-444-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR