Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
266647-250G 266647-50G
SIAL266647-250GEA 279 EUR
SIAL266647-250G SIAL266647-50G
Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formel: Co
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II