Zirkonium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

267724-20G
SIAL267724-20GEA 60.9 EUR
SIAL267724-20G
Zirkonium, Sigma-Aldrich®
Zirkonium
Formel: Zr
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR