Eisen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

267945-1KG 267945-250G
SIAL267945-1KGEA 281 EUR
SIAL267945-1KG SIAL267945-250G
Eisen, Sigma-Aldrich®
Iron
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR