Isethionsäure Ammoniumsalz (Ammonium-2-hydroxyethansulfonat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isethionic acid ammonium salt, Ammonium 2-hydroxyethanesulphonate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

268445-5G
SIAL268445-5GEA 67.7 EUR
SIAL268445-5G
Isethionsäure Ammoniumsalz (Ammonium-2-hydroxyethansulfonat), Sigma-Aldrich®
Isethionsäure Ammoniumsalz (Ammonium-2-hydroxyethansulfonat)
Formel: C₂H₉NO₄S
Molecular Weight: 143,16 g/mol
MDL: MFCD00012847
CAS-Nummer: 57267-78-4
EINECS: 260-656-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR