2-Methyl-3-pyridinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxy-2-methylpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268534-5G
SIAL268534-5GEA
75.3
EUR
SIAL268534-5G
2-Methyl-3-pyridinol, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol |
MDL:
MFCD00082538 CAS-Nummer: 1121-25-1 EINECS: 214-327-3 |