2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) ≥97% stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester

Stabilisierung: 180 - 220 ppm Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

268542-100ML 268542-18L 268542-1L
SIAL268542-100MLEA 111 EUR
SIAL268542-100ML SIAL268542-18L SIAL268542-1L
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) ≥97% stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch, Methacrylsäure, Monoester mit 1,2-Propandiol)
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144.17 g/mol
Flammpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00004536
CAS-Nummer: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR